2,3-Dichlortoluol
Lieferant: EHRENSTORFER
C12505600
EHERC12505600EA 40 EUR
EHERC12505600
2,3-Dichlortoluol
2,3-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161.03 g/mol
Siedepunkt: 208
Schmelzpunkt: 6
Dichte: 1.228 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000546
CAS-Nummer: 32768-54-0
EINECS: 251-203-8
UN: 3082
ADR: 9 III