2,4-Dichlortoluol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2,4-DCT
C12505700
EHERC12505700EA 40 EUR
EHERC12505700
2,4-Dichlortoluol
2,4-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,2498 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000583
CAS-Nummer: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9,III