2,5-Dichlortoluol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1,4-Dichloro-2-methylbenzene

C12505800
EHERC12505800EA 39 EUR
EHERC12505800
2,5-Dichlortoluol
2,5-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2535 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000609
CAS-Nummer: 19398-61-9
EINECS: 243-032-2
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR