3,4-Dichlortoluol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 3,4-DCT
C12506000
EHERC12506000EA 39 EUR
EHERC12506000
3,4-Dichlortoluol
3,4-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15,2 °C
Dichte: 1,2564 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000556
CAS-Nummer: 95-75-0
EINECS: 202-447-9
UN: 3082
ADR: 9,III