Diclofenac
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Diclofenac acid
C12537000
EHERC12537000EA
66
EUR
EHERC12537000
Diclofenac
Diclofenac
Formel:
C₁₄H₁₁Cl₂NO₂ |
CAS-Nummer:
15307-86-5 EINECS: 239-348-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |