Dicloran (2,6-Dichlor-4-nitroanilin)

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Dicloran, Botran

C12560000
EHERC12560000EA 45 EUR
EHERC12560000
Dicloran (2,6-Dichlor-4-nitroanilin)
Dicloran (2,6-Dichlor-4-nitroanilin)
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 186…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007677
CAS-Nummer: 99-30-9
EINECS: 202-746-4
UN: 2237
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR