Dicofol (2,2,2-Trichlor-1,1-bis(4-chlorphenyl)ethanol)
Lieferant: EHRENSTORFER
C12570000
EHERC12570000EA 83 EUR
EHERC12570000
Dicofol (2,2,2-Trichlor-1,1-bis(4-chlorphenyl)ethanol)
Dicofol (2,2,2-Trichlor-1,1-bis(4-chlorphenyl)ethanol)
Formel: C₁₄H₉Cl₅O
Molecular Weight: 370,49 g/mol
CAS-Nummer: 115-32-2
EINECS: 204-082-0