Dicyclohexylamin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: DCHA

C12585000
EHERC12585000EA 31 EUR
EHERC12585000
Dicyclohexylamin
Dicyclohexylamin
Formel: C₁₂H₂₃N
Molecular Weight: 181.32 g/mol
Siedepunkt: 255,8
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011658
CAS-Nummer: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03122

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR