4-(Diethylamino)azobenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: N,N-Diethyl-4-(phenyldiazenyl)aniline
C12604600
EHERC12604600EA 85 EUR
EHERC12604600
4-(Diethylamino)azobenzol
4-(Diethylamino)azobenzol
Formel: C₁₆H₁₉N₃
Molecular Weight: 253,35 g/mol
MDL: MFCD00009043
CAS-Nummer: 2481-94-9
EINECS: 219-616-8