N,N-Diethylanilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C12604800
EHERC12604800EA 39 EUR
EHERC12604800
N,N-Diethylanilin
N,N-Diethylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 215,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38,8 °C
Dichte: 0,9348 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009042
CAS-Nummer: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03140

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR