2,6-Diethylanilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C12605000
EHERC12605000EA 46 EUR
EHERC12605000
2,6-Diethylanilin
2,6-Diethylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149.24 g/mol
Siedepunkt: 243
Schmelzpunkt: 3.5
Dichte: 0.984 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007753
CAS-Nummer: 579-66-8
EINECS: 209-445-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR