Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C12605750
EHERC12605750EA 141 EUR
EHERC12605750
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150617
CAS-Nummer: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443