Diethylenglycol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 2,2'-Dihydroxidiethylether, 2,2'-Oxydiethanol, Diglycol, Digol

C12605780
EHERC12605780EA 44 EUR
EHERC12605780
Diethylenglycol
Diethylenglycol
Formel: C₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 106,12 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 123 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002882
CAS-Nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR