Diethylenglycolmonohexylether
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
C12606300
EHERC12606300EA
41
EUR
EHERC12606300
Diethylenglycolmonohexylether
Diethylenglycolmonohexylether
Formel:
C₁₀H₂₂O₃ Molecular Weight: 190,28 g/mol |
MDL:
MFCD00010703 CAS-Nummer: 112-59-4 EINECS: 203-988-3 |