Diethylenglycolmonomethylether
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
Di(ethylenglycol)methylether, 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
C12606400
EHERC12606400EA
40
EUR
EHERC12606400
Diethylenglycolmonomethylether
Diethylenglycolmonomethylether
Formel:
C₅H₁₂O₃ Molecular Weight: 120,15 g/mol Siedepunkt: 193 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –65 °C Dichte: 1,025 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002871 CAS-Nummer: 111-77-3 EINECS: 203-906-6 Merck Index: 12,06116 |