Diethylfumarat
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: Fumarsäurediethylester
C12606600
EHERC12606600EA 58 EUR
EHERC12606600
Diethylfumarat
Diethylfumarat
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Siedepunkt: 219 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1…2 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064455
CAS-Nummer: 623-91-6
EINECS: 210-819-7