N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: N,N-Diethyl-p-phenylendiammoniumsulfat, N,N-Diethylbenzol-1,4-diammoniumsulfat

C12606680
EHERC12606680EA 50 EUR
EHERC12606680
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Molecular Weight: 262,33 g/mol
Siedepunkt: 274…275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012993
CAS-Nummer: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR