2,6-Difluorbenzoesäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C12632010
EHERC12632010EA 49 EUR
EHERC12632010
2,6-Difluorbenzoesäure
2,6-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158.1 g/mol
Siedepunkt: 72…77 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002411
CAS-Nummer: 385-00-2
EINECS: 206-856-3