4,4'-Difluorbiphenyl
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: PFB Nr. 15, 1-Fluor-4-(4-fluorphenyl)benzol
C12632015
EHERC12632015EA 49 EUR
EHERC12632015
4,4'-Difluorbiphenyl
4,4'-Difluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈F₂
Siedepunkt: 254…255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95 °C
Dichte: 1,361 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000349
CAS-Nummer: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
Merck Index: 13,03173