4,4'-Biphenol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Biphenyl-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, 1-Hydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)benzol

C12635500
EHERC12635500EA 54 EUR
EHERC12635500
4,4'-Biphenol
4,4'-Biphenol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002348
CAS-Nummer: 92-88-6
EINECS: 202-200-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR