o-Dianisidin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 3,3'-Dimethoxybenzidin
C12721000
EHERC12721000EA 73 EUR
EHERC12721000
o-Dianisidin
o-Dianisidin
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 244,29 g/mol
MDL: MFCD00008372
CAS-Nummer: 119-90-4
EINECS: 204-355-4