4-(Dimethylamino)pyridin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amin

C12723300
EHERC12723300EA 51 EUR
EHERC12723300
4-(Dimethylamino)pyridin
4-(Dimethylamino)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Flammpunkt: 124 °C
MDL: MFCD00006418
CAS-Nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR