N,N-Dimethylanilin
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylaminobenzol
C12724300
EHERC12724300EA
40
EUR
EHERC12724300
N,N-Dimethylanilin
N,N-Dimethylanilin
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121,18 g/mol Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2,5 °C Dichte: 0,9559 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008304 CAS-Nummer: 121-69-7 EINECS: 204-493-5 UN: 2253 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03261 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...