2,6-Xylidin
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-m-xylol, 2,6-Dimethylanilin
C12725000
EHERC12725000EA
47
EUR
EHERC12725000
2,6-Xylidin
2,6-Xylidin
Formel:
C₈H₁₁N Molecular Weight: 121.18 g/mol Siedepunkt: 214 Schmelzpunkt: 10…12 °C Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 92 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007747 CAS-Nummer: 87-62-7 EINECS: 201-758-7 UN: 1711 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,10217 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...