o-Tolidin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 3,3'-Dimethylbenzidin, 4,4′-Di-o-toluidin, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl, Diaminoditolyl, 3,3′-Dimethylbiphenyl-4,4′-diamin, p,p′-Diamino-m,m′-dimethyldiphenyl, 4,4'-Bi-o-toluidin

C12726000
EHERC12726000EA 46 EUR
EHERC12726000
o-Tolidin
o-Tolidin
Formel: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
Molecular Weight: 212,29 g/mol
Siedepunkt: ∼361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Dichte: ∼1,234 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014773
CAS-Nummer: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09651

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR