1,4-Dimethylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Hexahydro-p-xylene

C12726460
EHERC12726460EA 43 EUR
EHERC12726460
1,4-Dimethylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1,4-Dimethylcyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112,22 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 0,77 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001508
CAS-Nummer: 589-90-2
EINECS: 209-663-2
UN: 2263
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR