2,6-Dimethyl-4-heptanon
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: Isobutylketon
C12727300
EHERC12727300EA 41 EUR
EHERC12727300
2,6-Dimethyl-4-heptanon
2,6-Dimethyl-4-heptanon
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008940
CAS-Nummer: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN: 1224
ADR: 3,III