3-Nitro-o-xylol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2,3-Dimethylnitrobenzol
C12727900
EHERC12727900EA 41 EUR
EHERC12727900
3-Nitro-o-xylol
3-Nitro-o-xylol
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1402 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007162
CAS-Nummer: 83-41-0
EINECS: 201-474-3
UN: 1665
ADR: 6.1,II