2-Nitro-m-xylol
Lieferant: EHRENSTORFER
C12728000
EHERC12728000EA 43 EUR
EHERC12728000
2-Nitro-m-xylol
2-Nitro-m-xylol
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: ∼225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007181
CAS-Nummer: 81-20-9
EINECS: 201-333-6
UN: 1665
ADR: 6.1,II