2,2-Dimethylpentan
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
C12728200
EHERC12728200EA
42
EUR
EHERC12728200
2,2-Dimethylpentan
2,2-Dimethylpentane
Formel:
C₇H₁₆ Molecular Weight: 100,2 g/mol Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –123,7 °C Dichte: 0,674 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009404 CAS-Nummer: 590-35-2 EINECS: 209-680-5 UN: 1206 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...