2,3-Dimethylpentan
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C12728300
EHERC12728300EA 42 EUR
EHERC12728300
2,3-Dimethylpentan
2,3-Dimethylpentane
Formel: C₇H₁₆
Molecular Weight: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –135 °C
Dichte: 0,6956 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009337
CAS-Nummer: 565-59-3
EINECS: 209-280-0
UN: 1206
ADR: 3,II