2,3-Xylenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dimethylphenol, 3-Hydroxy-2-xylol, 3-Hydroxy-o-xylol
C12730000
EHERC12730000EA 41 EUR
EHERC12730000
2,3-Xylenol
2,3-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 0,965 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002227
CAS-Nummer: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215