2,5-Xylenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-4-xylol, 2-Hydroxy-p-xylol, p-Xylenol

C12732000
EHERC12732000EA 40 EUR
EHERC12732000
2,5-Xylenol
2,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002237
CAS-Nummer: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR