3,5-Xylenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: sym.-m-Xylenol, 5-Hydroxy-m-xylol, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-3-xylol, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzol

C12735000
EHERC12735000EA 40 EUR
EHERC12735000
3,5-Xylenol
3,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Dichte: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002307
CAS-Nummer: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
UN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR