Dimetridazol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
C12772000
EHERC12772000EA 46 EUR
EHERC12772000
Dimetridazol
Dimetridazol
Formel: C₅H₇N₃O₂
Molecular Weight: 141,13 g/mol
MDL: MFCD00047046
CAS-Nummer: 551-92-8
EINECS: 209-001-2