Dimetridazol-[1-Methyl-D3]
Lieferant: EHRENSTORFER
C12772010
EHERC12772010EA
255
EUR
EHERC12772010
Dimetridazol-[1-Methyl-D3]
Dimetridazol-[1-Methyl-D3]
Formel:
C₅H₄D₃N₃O₂ |
MDL:
MFCD09265282 CAS-Nummer: 64678-69-9 |