2,4-Dinitroanilin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C12782000
EHERC12782000EA 29.81 EUR
EHERC12782000
2,4-Dinitroanilin
2,4-Dinitroanilin
Formel: C₆H₅N₃O₄
Molecular Weight: 183,12 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 177…178 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 224 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007151
CAS-Nummer: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
UN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03298