3,5-Dinitroanilin

Lieferant: EHRENSTORFER

C12782200
EHERC12782200EA 32 EUR
EHERC12782200
3,5-Dinitroanilin
3,5-Dinitroanilin
Formel: C₆H₅N₃O₄
Molecular Weight: 183,12 g/mol
Schmelzpunkt: 163 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007263
CAS-Nummer: 618-87-1
EINECS: 210-567-8
UN: 1596
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR