2,4-Dinitroanisol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C12782400
EHERC12782400EA 0 EUR
EHERC12782400
2,4-Dinitroanisol
2,4-Dinitroanisol
Formel: C₇H₆N₂O₅
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 88 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00035745
CAS-Nummer: 119-27-7
EINECS: 204-310-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR