1,4-Dinitrobenzol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C12783200
EHERC12783200EA 42 EUR
EHERC12783200
1,4-Dinitrobenzol
1,4-Dinitrobenzol
Formel: C₆H₄N₂O₄
Molecular Weight: 168,11 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 172 °C
Dichte: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007314
CAS-Nummer: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
UN: 3443
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03301

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR