2,4-Dinitrobenzoesäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C12783400
EHERC12783400EA 42 EUR
EHERC12783400
2,4-Dinitrobenzoesäure
2,4-Dinitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄N₂O₆
Molecular Weight: 212,12 g/mol
Schmelzpunkt: 179…183 °C
Dichte: 1,672 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017006
CAS-Nummer: 610-30-0
EINECS: 210-219-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR