3,5-Dinitrobenzoesäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C12783600
EHERC12783600EA 41 EUR
EHERC12783600
3,5-Dinitrobenzoesäure
3,5-Dinitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄N₂O₆
Molecular Weight: 212,12 g/mol
Schmelzpunkt: 204…208 °C
Dichte: 1,683 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007253
CAS-Nummer: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03304

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR