2,6-Dinitro-p-kresol stabilisiert

Lieferant: EHRENSTORFER


Stabilisierung: Angefeuchtet mit Wasser

C12784000
EHERC12784000EA 44 EUR
EHERC12784000
2,6-Dinitro-p-kresol stabilisiert
2,6-Dinitro-p-kresol
Formel: C₇H₆N₂O₅
Schmelzpunkt: 77…79 °C
MDL: MFCD00007121
CAS-Nummer: 609-93-8
EINECS: 210-203-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR