2,3-Dinitrotoluol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C12786100
EHERC12786100EA 41 EUR
EHERC12786100
2,3-Dinitrotoluol
2,3-Dinitrotoluol
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Dichte: 1,2625 g/cm³ (111 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 602-01-7
EINECS: 210-013-5
UN: 3454
ADR: 6.1,II