2,4-Dinitrotoluol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dinitro-4-methylbenzene
C12786200
EHERC12786200EA 40 EUR
EHERC12786200
2,4-Dinitrotoluol
2,4-Dinitrotoluol
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Dichte: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007172
CAS-Nummer: 121-14-2
EINECS: 204-450-0
UN: 3454
ADR: 6.1,II