3,4-Dinitrotoluol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C12786500
EHERC12786500EA 67 EUR
EHERC12786500
3,4-Dinitrotoluol
3,4-Dinitrotoluol
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61 °C
Dichte: 1,2594 g/cm³ (111 °C)
CAS-Nummer: 610-39-9
EINECS: 210-222-1
UN: 3454
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR