Dinoseb (2-sec-butyl-4,6-dinitrophenol)
Lieferant: EHRENSTORFER
C12810000
EHERC12810000EA
77
EUR
EHERC12810000
Dinoseb (2-sec-butyl-4,6-dinitrophenol)
Dinoseb (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol)
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₅ Molecular Weight: 240,22 g/mol |
CAS-Nummer:
88-85-7 EINECS: 201-861-7 UN: 2811 ADR: 6.1,II |