Dinoterb (2-tert-Butyl-4,6-dinitrophenol)
Lieferant: EHRENSTORFER
C12830000
EHERC12830000EA
62
EUR
EHERC12830000
Dinoterb (2-tert-Butyl-4,6-dinitrophenol)
Dinoterb (2-tert-Butyl-4,6-dinitrophenol)
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₅ Molecular Weight: 240,22 g/mol |
CAS-Nummer:
1420-07-1 EINECS: 215-813-8 UN: 2779 ADR: 6.1,III |