Benzhydrylalkohol
Lieferant: EHRENSTORFER
C12906000
EHERC12906000EA 71 EUR
EHERC12906000
Benzhydrylalkohol
Benzhydrylalkohol
Formel: C₁₃H₁₂O
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Dichte: 1,054 g/cm³ (80 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004488
CAS-Nummer: 91-01-0
EINECS: 202-033-8
Merck Index: 12,01121