Dipropylamin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: N-Propyl-1-propanamine

C12938000
EHERC12938000EA 31 EUR
EHERC12938000
Dipropylamin
Dipropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molecular Weight: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 109,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,738 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009362
CAS-Nummer: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3,II
Merck Index: 12,03406

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR